Få mere at vide
Eppendorf™ Tubes™ med skruelåg 5,0 mL - Mikrorør
Artikelnummer. 15512094 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15512094 5 ml Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 15512094 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030122321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00 DKK
    570.00 DKK / Pakke med 200
    Spare 45.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Eppendorf Tubes™ med skruelåg er dit ideelle valg, når du arbejder med mellemstore prøvevolumener (0,5 - 5,0 ml). SafeCode-varianter forbedrer prøveidentifikation, mens BioBased-muligheden, fremstillet ved brug af vedvarende ressourcer, giver et miljøvenligt alternativ uden at gå på kompromis med ydeevnen.
Brug disse rør til enkel og sikker behandling af prøvevolumener op til 5,0 ml. Eppendorf Tubes™ repræsenterer den perfekte mulighed for at arbejde med –mellemstore prøvevolumener.
BioBased (lavet af bio-baseret materiale) variant hjælper med at reducere forbrugsstoffer-relateret carbon footprint i laboratoriet. De biobaserede rør har identiske materialeegenskaber og tekniske specifikationer som vores ikke-Biobaserede rør.
  • Sikrer lækagefri opbevaring og beskytter prøvens integritet.
  • Velegnet til en bred vifte af laboratorieopgaver, hvilket øger fleksibiliteten.
  • Materialer af høj kvalitet til langvarig, robust ydeevne.
  • Klare, synlige gradueringer til hurtig volumenvurdering.
  • Letter optimal prøvegenvinding og effektiv centrifugering.
  • Tilgængelig i Eppendorf Kvalitet, PCR Ren, Steril/Pyrogen-/DNase-/RNase-/Human og bakteriel DNA-free , og retsmedicinsk DNA-kvalitet for testet renhed.
  • 2D Datamatrix (SafeCode)-mulighed har 2-niveaus kodning til sikker prøveidentifikation.
  • ECC200 fejlkorrektionsfunktion muliggør sikker kodelæsning med op til 25 % beskadigede koder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Steril, pyrogen-, DNase-, RNase-, human og bakteriel DNA-free
Lukningsmateriale HDPE
Farve Farveløs
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Materiale Polypropylen
Til brug med Nem behandling af prøver op til 5,0 mL, DNA-isolering, især med prøver af begrænset mængde kildemateriale, Fremstilling af mastermixer og buffere, Celle- og vævslyse
Inkluderer Mikrorør
nr. pr. pakke 100/Pk.
Emballage 200 rør (2 poser x 100 rør)
Mængde 200 Pk.
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 0,169 oz.
Rene krav Pyrogen, Dnase, Rnase, menneskelig og bakteriel DNA fri
Bund form Konisk
Lukketype Skruelåg
Temperaturområde (metrisk) -86 °C til +100 °C
Diameter (metrisk) 17 mm
Uddannet Ja
Produkttype Mikrocentrifugerør
Maks. RCF 25,000 x g
Renhed eller kvalitetsklasse Steril, pyrogen-, DNase-, RNase-, human og bakteriel DNA-free