Få mere at vide
Eppendorf™ Tubes™ med Snap Cap 5,0 mL - Mikrorør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15675357 Shop alle Eppendorf produkter
Emballage:
10 poser x 20 rør
2 poser x 100 rør
4 poser x 100 rør
4 poser x 50 rør
Individuelt indpakket
Renhed eller kvalitetsklasse:
Biopur™
PCR Rens
Retsmedicinsk DNA-grad
Steril
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 200
Pakke med 50
Artikelnummer. 15675357
Brand: Eppendorf™ 0030119606
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf Tubes™ med snaphætter er dit ideelle valg, når du arbejder med mellemstore prøvevolumener (0,5 mL til 5,0 mL). Designet til brugervenlig håndtering, brede temperaturområder, centrifugeringssikkerhed (op til 25.000 xg) og prøvegenvinding.
Brug disse rør til enkel og sikker behandling af prøvevolumener op til 5,0 ml. Eppendorf Tubes™ repræsenterer den perfekte mulighed for at arbejde med –mellemstore prøvevolumener.
  • Ideel til arbejde med mellemstore prøvevolumener fra 0,5 mL til 5,0 mL.
  • Designet til brugervenlighed og brugervenlig håndtering under prøveforberedelse og -behandling.
  • Velegnet til en lang række temperaturer, hvilket sikrer tilpasning til forskellige eksperimentelle forhold.
  • Giver pålidelig sikkerhed under centrifugering med en maksimal værdi på op til 25.000 xg.
  • Specielt designet til at forbedre prøvegendannelsen og bevare integriteten af dine prøver.
  • Tilgængelig i Eppendorf Kvalitet, PCR Clean, Biopur™ , Steril og retsmedicinsk DNA-kvalitet for testet renhed.
  • Fri for blødgørere, biocider eller skimmelsvampemidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 200 Pk.
Emballage 4 poser x 50 rør
Mængde 200 rør
Sterilitet Ikke steril
Form Cylindrisk
Kapacitet (engelsk) 0,169 oz.
Rene krav Fri for blødgørere, biocider eller skimmelsvampemidler
Bund form Konisk
Lukketype Snap Cap
Lukning inkluderet Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttype Mikrocentrifugerør
Maks. RCF 25,000 x g
Renhed eller kvalitetsklasse Retsmedicinsk DNA-grad