Få mere at vide
Eppendorf™ Tubes™ med Snap Cap 5,0 mL - Mikrorør
Shop alle Eppendorf produkter
Emballage:
10 poser x 20 rør
2 poser x 100 rør
4 poser x 100 rør
4 poser x 50 rør
Individuelt indpakket
Renhed eller kvalitetsklasse:
Biopur™
PCR Rens
Retsmedicinsk DNA-grad
Steril
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 200
Pakke med 50
Beskrivelse
Brug disse rør til enkel og sikker behandling af prøvevolumener op til 5,0 ml. Eppendorf Tubes™ repræsenterer den perfekte mulighed for at arbejde med –mellemstore prøvevolumener.
- Ideel til arbejde med mellemstore prøvevolumener fra 0,5 mL til 5,0 mL.
- Designet til brugervenlighed og brugervenlig håndtering under prøveforberedelse og -behandling.
- Velegnet til en lang række temperaturer, hvilket sikrer tilpasning til forskellige eksperimentelle forhold.
- Giver pålidelig sikkerhed under centrifugering med en maksimal værdi på op til 25.000 xg.
- Specielt designet til at forbedre prøvegendannelsen og bevare integriteten af dine prøver.
- Tilgængelig i Eppendorf Kvalitet, PCR Clean, Biopur™ , Steril og retsmedicinsk DNA-kvalitet for testet renhed.
- Fri for blødgørere, biocider eller skimmelsvampemidler.
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
- Free-of a substance that causes environmental harm
- Non-Toxic
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Lukningsmateriale | Polypropylen |
Farve | Ravgul |
Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
Materiale | Polypropylen |
nr. pr. pakke | 200 Pk. |
Emballage | 2 poser x 100 rør |
Mængde | 200 rør |
Sterilitet | Ikke steril |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Form | Cylindrisk |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Tubes™ med Snap Cap 5,0 mL - Mikrorør >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion