Få mere at vide
Eppendorf™ Tubes™ med Snap Cap 5,0 mL - Mikrorør
Eppendorf Tubes™ med snaphætter er dit ideelle valg, når du arbejder med mellemstore prøvevolumener (0,5 mL til 5,0 mL). Designet til brugervenlig håndtering, brede temperaturområder, centrifugeringssikkerhed (op til 25.000 xg) og prøvegenvinding.
Brand: Eppendorf™ 0030119380
1219.99 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24317" to get your promotional price.
Beskrivelse
Brug disse rør til enkel og sikker behandling af prøvevolumener op til 5,0 ml. Eppendorf Tubes™ repræsenterer den perfekte mulighed for at arbejde med –mellemstore prøvevolumener.
- Ideel til arbejde med mellemstore prøvevolumener fra 0,5 mL til 5,0 mL.
- Designet til brugervenlighed og brugervenlig håndtering under prøveforberedelse og -behandling.
- Velegnet til en lang række temperaturer, hvilket sikrer tilpasning til forskellige eksperimentelle forhold.
- Giver pålidelig sikkerhed under centrifugering med en maksimal værdi på op til 25.000 xg.
- Specielt designet til at forbedre prøvegendannelsen og bevare integriteten af dine prøver.
- Tilgængelig i Eppendorf Kvalitet, PCR Clean, Biopur™ , Steril og retsmedicinsk DNA-kvalitet for testet renhed.
- Fri for blødgørere, biocider eller skimmelsvampemidler.
Tekniske data
Polypropylen | |
5 mL | |
400 rør (2 pakker med 2 poser á 100 hver), 2 stativer (med 12 placeringer hver), hvide, 8 universaladaptere til rotorer med borehuller til 15 ml koniske rør | |
4 poser x 100 rør | |
Ikke steril | |
Ja | |
Cylindrisk | |
Fri for blødgørere, biocider eller skimmelsvampemidler | |
Konisk | |
Ja | |
17 mm | |
25,000 x g |
Klar | |
Polypropylen | |
400 Pk. | |
400 rør | |
Ja | |
Autoklaverbar | |
0,169 oz. | |
Ja | |
Snap Cap | |
Ja | |
Mikrocentrifugerør (PCR Clean) | |
PCR Rens |