Få mere at vide
Eppendorf™ Tubes™ med Snap Cap 5,0 mL - Mikrorør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15158344 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Emballage:
10 poser x 20 rør
2 poser x 100 rør
4 poser x 100 rør
4 poser x 50 rør
Individuelt indpakket
Renhed eller kvalitetsklasse:
Biopur™
PCR Rens
Retsmedicinsk DNA-grad
Steril
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 200
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Renhed eller kvalitetsklasse Farve unitSize
15158344 Individuelt indpakket Biopur™ Klar Pakke med 50
15138344 2 poser x 100 rør PCR Rens Klar Pakke med 200
15188344 4 poser x 100 rør PCR Rens Klar 1 sæt
15260506 2 poser x 100 rør PCR Rens Ravgul Pakke med 200
15675357 4 poser x 50 rør Retsmedicinsk DNA-grad Klar Pakke med 200
15148344 10 poser x 20 rør Steril Klar Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15158344 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030119479
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Eppendorf Tubes™ med snaphætter er dit ideelle valg, når du arbejder med mellemstore prøvevolumener (0,5 mL til 5,0 mL). Designet til brugervenlig håndtering, brede temperaturområder, centrifugeringssikkerhed (op til 25.000 xg) og prøvegenvinding.
Brug disse rør til enkel og sikker behandling af prøvevolumener op til 5,0 ml. Eppendorf Tubes™ repræsenterer den perfekte mulighed for at arbejde med –mellemstore prøvevolumener.
  • Ideel til arbejde med mellemstore prøvevolumener fra 0,5 mL til 5,0 mL.
  • Designet til brugervenlighed og brugervenlig håndtering under prøveforberedelse og -behandling.
  • Velegnet til en lang række temperaturer, hvilket sikrer tilpasning til forskellige eksperimentelle forhold.
  • Giver pålidelig sikkerhed under centrifugering med en maksimal værdi på op til 25.000 xg.
  • Specielt designet til at forbedre prøvegendannelsen og bevare integriteten af dine prøver.
  • Tilgængelig i Eppendorf Kvalitet, PCR Clean, Biopur™ , Steril og retsmedicinsk DNA-kvalitet for testet renhed.
  • Fri for blødgørere, biocider eller skimmelsvampemidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 50 Pk.
Emballage Individuelt indpakket
Mængde 50 rør
Sterilitet Steril
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Kapacitet (engelsk) 0,169 oz.
Rene krav Fri for blødgørere, biocider eller skimmelsvampemidler
ACT-mærke Ja
Bund form Konisk
Lukketype Snap Cap
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Produkttype Mikrocentrifugerør (Biopur )
Maks. RCF 25,000 x g
Renhed eller kvalitetsklasse Biopur™