Få mere at vide
Eppendorf™ Top Buret Flaske-Top Burette
Artikelnummer. 10236671 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10236671 50 mL Hver
10236721 50 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10236671 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4965000025
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ekstremt robust med display og kontrolelementer, der garanterer enkel, træthedsfri betjening
Den innovative Top Buret fra Eppendorf sætter nye standarder for manuel titrering. En ny, pulsfri dispenseringsteknik gør det muligt at dispensere de ønskede volumener kontinuerligt, hvilket eliminerer behovet for ny væskeaspiration hver gang. Dette gør titrering enklere og sikrere med præcisionsværdier, der ligger inden for de krævede grænser
  • Kontinuerlig, pulsfri dispenseringsteknik til hurtig titrering
  • Patenteret sikkerhedsventil til afluftning uden tab af reagens
  • Spændingsforsyning med primære celler med lang levetid og ladedisplay
  • Dispenseringsområde fra 0,01 ml til 999,9 ml
  • Aftagelig elektronikenhed
  • Enkeltkanal med enkelt kalibreringsprogram
  • Udløbsrør kan drejes 360°
  • Justerbart udledningsrør: vandret: 142 til 220 mm, lodret: 10 til 200 mm
  • Teleskopisk aspirationsrør til automatisk indstilling af længden fra 210 mm til 370 mm
  • Tilslutning til tørslange
  • Mediet dispenseres ved blot at dreje hjulene
Model M
  • Udleveringssats på 2.500,-μ L pr omdrejning
Model H
  • Udleveringssats på 5.000μ L pr omdrejning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed Standard
Produkttype Digital Bottletop Dispenser
Volumen (metrisk) 50 mL
Til brug med (udstyr) Rapid Titration
Inkluderer Recirculation valve, valve toggle, telescopic filling tube, adjustable discharge tube, three adapters 40/38/32 mm bottle threads, 2 x 1.5 V micro-battery, quality certificate