Få mere at vide
Eppendorf™ ThermoTop™
Artikelnummer. 13527630
Skift visning
Type:
Rørlåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
13527630 Rørlåg Hver
1 options
Artikelnummer. 13527630 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5308000003
Styrk dit laboratorium med Eppendorf- besparelser dette efterår
Brug rabatkode 27953
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette låg med ThermoMixer™ C/ ThermoStat™ C med SmartBlock™ plader og laboratoriebeholdere op til 2 ml og ThermoMixer F 0,5/F1,5/F2,0/FP. Det opvarmede Eppendorf ThermoTop™ låg med teknologien condens.protect™ forhindrer kondens på rørlåget og rørvæggen.
  • Effektiv og pålidelig forebyggelse af kondens på rørets låg og væg
  • Få konstante reaktionsbetingelser for optimal enzymatisk præstation i dine prøver
  • Trådløs forbindelse med automatisk genkendelse og betjening for brugervenlig håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Til brug med (udstyr) Thermomixer F1.5, FP og C, ThermoStat C med Eppendorf SmartBlocks 0,5, 1,5 og 2 ml, plader, PCR 96 og PCR 384
Type Rørlåg
Til brug med (applikation) Plader, laboratoriekar op til 2 ml