Få mere at vide
Eppendorf™ ThermoMixer™ C tilbehør, Smartblock™ termoblok
Beskrivelse
- Udskiftelig på få sekunder
- Automatisk blokgenkendelse for sikker håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Eppendorf ThermoMixer C |
| Holder | 384-brønds PCR-plade |
| Type | Blok |
| Vaske-/affaldsflaskekapacitet | 384-brønds PCR-plade |