Få mere at vide
Eppendorf™ ThermoMixer™ C tilbehør, Smartblock™ termoblok
Artikelnummer. 13588470 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Holder:
96-brønds PCR-plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
13588470 96-brønds PCR-plade Hver
1 options
Artikelnummer. 13588470 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5306000006
Styrk dit laboratorium med Eppendorf- besparelser dette efterår
Brug rabatkode 27953
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Oprethold nøjagtige, ensartede temperaturer med disse termoblokke. Eppendorf™ Smartblock™ Termoblokke er kompatible med Eppendorf ThermoMixer™ C og understøtter en bred vifte af anvendelser.
  • Udskiftelig på få sekunder
  • Automatisk blokgenkendelse for sikker håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Eppendorf ThermoMixer C
Holder 96-brønds PCR-plade
Type Blok
Vaske-/affaldsflaskekapacitet 96-brønds PCR-plade