Få mere at vide
Eppendorf™ ThermoMixer™ C tilbehør, Smartblock™ termoblok
Beskrivelse
- Udskiftelig på få sekunder
- Automatisk blokgenkendelse for sikker håndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Eppendorf ThermoMixer C |
| Holder | 24 rør |
| Type | Blok |
| Vaske-/affaldsflaskekapacitet | 24 rør |
| Højde (engelsk) | 1,18 til 2,99 tommer. |
| Højde (metrisk) | 3 til 7,6 cm |
| Diameter (engelsk) Udvendig | 0,47 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |