Få mere at vide
Eppendorf™ Opbevaringsfolieklæbende forsegling til mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11803482 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Materiale:
Aluminium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Materiale unitSize
11803482 Aluminium Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11803482 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030127889
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevaringsfilm og folielimede forseglinger til enkel og pålidelig forsegling under prøveopbevaring
  • Varmeforseglingsfilm og -folie til kontinuerlig låsning med den bedste fordampningsbeskyttelse
  • Folieprodukter er lavet af aluminium, kan gennembores og beskytter lysfølsomme prøver
  • Filmprodukter er gennemsigtige og giver beskyttelse mod uønskede punkteringer
  • Eppendorf Pladelåg: stabil, fleksibel beskyttelse af prøver under korttidsopbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Produkttype Opbevaringsfolie