Få mere at vide
Eppendorf™ Sticky Tape
Dimensioner (L x B):
16,4 fod x 1,6 tommer. (5 mx 4 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til beholdere som flasker og fade, der ikke kan holdes med konventionelle kolbeklemmer
- Med kolber kan tape bruges ved hastigheder på op til 200 til 300 rpm afhængigt af kredsløbsdiameter, kolbestørrelse og belastning
- Rullestørrelse: 5m Lx 4 cm B (16,4 ft.x 1,6 tommer)
- Kan bruges flere gange, før den mister sine klæbende egenskaber
- Kan ikke bruges i vandbade
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sticky Tape |
| Dimensioner (L x B) | 16,4 fod x 1,6 tommer. (5 mx 4 cm) |
| Længde (engelsk) | 16.4 ft. |
| Længde (metrisk) | 499 cm |
| Bredde (engelsk) | 1,6 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 4 cm |
| Til brug med (applikation) | Holde kolber og andre fartøjer til platformen af orbital shaker |