Få mere at vide
Eppendorf™ Sticky Pad Adapter Kit til biologiske shakere
Til brug med (udstyr):
Biologisk shaker
Pakningsstørrelse:
Hver
Beschreibung
- Ideel til beholdere som flasker og fade, der ikke kan holdes med konventionelle kolbeklemmer
- 45,72x 15,24 cm (18x 6 tommer)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Sticky Pad Adapter Kit |
| Dimensioner (L x B) | 18 x 6 tommer. (45,72 x 15,24 cm) |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Længde (metrisk) | 45.72 cm |
| Bredde (engelsk) | 6 tommer |
| Bredde (metrisk) | 15.24 cm |
| Til brug med (udstyr) | Biologisk shaker |
| Inkluderer | To anodiserede aluminiumsplader |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur