Få mere at vide
Eppendorf™ Serologiske pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4758079 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 200
Pakke med 400
Pakke med 600
Pakke med 800
Artikelnummer. 15240775
Brand: Eppendorf™ 0030127692
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf Serologiske pipetter sikrer top-tier sterilitet og sikkerhed til følsomme laboratorieapplikationer. De er sterile, fri for pyrogener, DNase, RNase, humant og bakterielt DNA og ikke-cytotoksiske, ideelle til cellekultur og molekylærbiologiske opgaver.
  • Klare og præcise gradueringer for nem volumenbestemmelse
  • Farvekodning for nem identifikation af pipettestørrelser
  • Underenheder med dispenser mulighed for at holde opbevarede produkter sikre
  • Individuelt indpakkede pipetter for pålidelig sterilitet
  • Ultra-ren jomfru polystyren, der opfylder kravet om USP VI
  • Harmoniseret og velsiddende betjening med Easypet 3, kompatibilitet med alle eksisterende pipettehjælpere
  • Sterilitetssikkerhedsniveau på 10-6
  • Certificeret fravær af påviselige pyrogener, DNA, RNase og DNase
  • Certificeret ikke-cytotoksisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,02 ml
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.01 mL
Længde (engelsk) 10,9 tommer
Mængde 800 Pk. (4 poser á 200)
Farve Gul
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 277 mm
Type Serologisk pipette