Beskrivelse
- Klare og præcise gradueringer for nem volumenbestemmelse
- Farvekodning for nem identifikation af pipettestørrelser
- Underenheder med dispenser mulighed for at holde opbevarede produkter sikre
- Individuelt indpakkede pipetter for pålidelig sterilitet
- Ultra-ren jomfru polystyren, der opfylder kravet om USP VI
- Harmoniseret og velsiddende betjening med Easypet 3, kompatibilitet med alle eksisterende pipettehjælpere
- Sterilitetssikkerhedsniveau på 10-6
- Certificeret fravær af påviselige pyrogener, DNA, RNase og DNase
- Certificeret ikke-cytotoksisk
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,1 ml |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Længde (engelsk) | 13,3 tommer |
| Mængde | 400 Pk. (4 poser af 100) |
| Farve | Blå |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Længde (metrisk) | 338 mm |
| Vis mere |