Få mere at vide
Eppendorf™ Serologiske pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15240775 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 200
Pakke med 400
Pakke med 600
Pakke med 800
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve unitSize
15240775 1 mL Gul Pakke med 800
15250775 2 mL Grøn Pakke med 600
15260775 5 mL Blå Pakke med 400
15270775 10 mL Orange Pakke med 400
15280775 25 mL Rød Pakke med 200
15290775 50 mL Violet Pakke med 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15240775 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030127692
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf Serologiske pipetter sikrer top-tier sterilitet og sikkerhed til følsomme laboratorieapplikationer. De er sterile, fri for pyrogener, DNase, RNase, humant og bakterielt DNA og ikke-cytotoksiske, ideelle til cellekultur og molekylærbiologiske opgaver.
  • Klare og præcise gradueringer for nem volumenbestemmelse
  • Farvekodning for nem identifikation af pipettestørrelser
  • Underenheder med dispenser mulighed for at holde opbevarede produkter sikre
  • Individuelt indpakkede pipetter for pålidelig sterilitet
  • Ultra-ren jomfru polystyren, der opfylder kravet om USP VI
  • Harmoniseret og velsiddende betjening med Easypet 3, kompatibilitet med alle eksisterende pipettehjælpere
  • Sterilitetssikkerhedsniveau på 10-6
  • Certificeret fravær af påviselige pyrogener, DNA, RNase og DNase
  • Certificeret ikke-cytotoksisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,02 ml
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.01 mL
Længde (engelsk) 10,9 tommer
Mængde 800 Pk. (4 poser á 200)
Farve Gul
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 277 mm
Type Serologisk pipette