Få mere at vide
Eppendorf™ S-4-72 rotoradaptere
Beskrivelse
- Til brug med Centrifuge 5804/5804 R og 5810/5810 R
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Rørtype | 5 mL konisk rør |
| Volumen | 8 x 5 mL koniske rør |
| Til brug med (udstyr) | S-4-72 (4 x 250 ml) rotor i model 5804/5810 centrifuger |