Få mere at vide
Eppendorf™ S-4-72 rotoradaptere
Artikelnummer. 13286589 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1 x 250 ml rør
12 x 7/17 ml rør
13 x 5,5/12 ml rør
14 x 2,6/8 ml rør
2 x 50 ml koniske rør
26 x 1,5/2 ml rør
4 x 50 ml koniske rør
8 x 15 ml koniske rør
8 x 5 mL koniske rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 13286589
Brand: Eppendorf™ 5804785002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilgængelig i en række forskellige konfigurationer, der passer til en bred vifte af applikationer.
  • Til brug med Centrifuge 5804/5804 R og 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Konisk
Volumen 2 x 50 ml koniske rør
Til brug med (udstyr) S-4-72 (4 x 250 ml) rotor i model 5804/5810 centrifuger
Rørstørrelse 50 ml Falcon