Få mere at vide
Eppendorf™ S-4-72 rotoradaptere
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1 x 250 ml rør
12 x 7/17 ml rør
13 x 5,5/12 ml rør
14 x 2,6/8 ml rør
2 x 50 ml koniske rør
26 x 1,5/2 ml rør
4 x 50 ml koniske rør
8 x 15 ml koniske rør
8 x 5 mL koniske rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Til brug med Centrifuge 5804/5804 R og 5810/5810 R
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Volumen | 1 x 250 ml rør |
| Til brug med (udstyr) | S-4-72 (4 x 250 ml) rotor i model 5804/5810 centrifuger |
| Rørstørrelse | 250 mL |