Få mere at vide
Eppendorf™ S-4-104 rotoradaptere
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1 x 250 ml rør
1 x 500 ml flaske
14 x 15 ml koniske rør
14 x 5 mL koniske rør
20 x 5,5/12 ml rør
23 x 2,6/8 ml rør
23 x 7/17 ml rør
4 x 750 ml flasker med bred mund
5 x 50 ml koniske rør
50 x 1,5/2 ml rør
7 x 50 ml koniske rør
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 2
Beskrivelse
Indeholder
2 dele sæt
- Til brug med Centrifuge 5810/5810 R
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor adapter |
| Volumen | 20 x 5,5/12 ml rør |
| Til brug med (udstyr) | S-4-104 rotor til 5810/5810R centrifuge |
| nr. pr. pakke | 2 Pakke |