Få mere at vide
Eppendorf™ S-4-104 rotoradaptere
Artikelnummer. 13256619 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
1 x 250 ml rør
1 x 500 ml flaske
14 x 15 ml koniske rør
14 x 5 mL koniske rør
20 x 5,5/12 ml rør
23 x 2,6/8 ml rør
23 x 7/17 ml rør
4 x 750 ml flasker med bred mund
5 x 50 ml koniske rør
50 x 1,5/2 ml rør
7 x 50 ml koniske rør
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen unitSize
13256619 5 x 50 ml koniske rør Pakke med 2
13236629 7 x 50 ml koniske rør Pakke med 2
12886243 14 x 15 ml koniske rør Pakke med 2
13276619 20 x 5,5/12 ml rør Pakke med 2
13286619 23 x 2,6/8 ml rør Pakke med 2
13216629 1 x 250 ml rør Pakke med 2
13296619 50 x 1,5/2 ml rør Pakke med 2
15188364 14 x 5 mL koniske rør Pakke med 2
13206629 23 x 7/17 ml rør Pakke med 2
13226629 4 x 750 ml flasker med bred mund Pakke med 2
15159043 1 x 500 ml flaske 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 13256619 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5825732006
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
2 dele sæt
Tilgængelig i en bred vifte af konfigurationer, der passer til en række applikationer.
  • Til brug med Centrifuge 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Volumen 5 x 50 ml koniske rør
Til brug med (udstyr) S-4-104 rotor til 5810/5810R centrifuge
nr. pr. pakke 2 Pakke