Indeholder
2 dele sæt
- Til brug med Centrifuge 5810/5810 R
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor adapter |
| Volumen | 7 x 50 ml koniske rør |
| Til brug med (udstyr) | S-4-104 rotor til 5810/5810R centrifuge |
| nr. pr. pakke | 2 Pakke |