Få mere at vide
Eppendorf™ S-4-104 rotoradaptere
Artikelnummer. 13206629 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1 x 250 ml rør
1 x 500 ml flaske
14 x 15 ml koniske rør
14 x 5 mL koniske rør
20 x 5,5/12 ml rør
23 x 2,6/8 ml rør
23 x 7/17 ml rør
4 x 750 ml flasker med bred mund
5 x 50 ml koniske rør
50 x 1,5/2 ml rør
7 x 50 ml koniske rør
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 2
Artikelnummer. 13206629
Brand: Eppendorf™ 5825743008
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
2 dele sæt
Tilgængelig i en bred vifte af konfigurationer, der passer til en række applikationer.
  • Til brug med Centrifuge 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Volumen 23 x 7/17 ml rør
Til brug med (udstyr) S-4-104 rotor til 5810/5810R centrifuge
nr. pr. pakke 2 Pakke