Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til Centrifuge 5427 R
Artikelnummer. 13493396 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
12 x 5 ml Eppendorf Tubes
24 Spin-kolonner
24 x 1,5 til 2,0 ml rør
24 x 1.5/2 mL
30 x 1,5 til 2,0 ml rør
48 x 0,2 ml PCR-rør
48 x 1,5 til 2,0 ml rør
Inkluderer:
Aerosoltæt med Eppendorf QuickLock™ låg
Rotorlåg
Rotorlåg i plast
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13493396
Brand: Eppendorf™ 5409712004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eppendorf Rotor til Centrifuge 5427 R omdefinerer effektiviteten. Skræddersy din centrifugering med forskellige kapaciteter og hastigheder. Udforsk tilbehørsmuligheder for øget alsidighed, hvilket sikrer præcis prøvebehandling til forskellige applikationer.
  • Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
  • Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
  • Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
  • Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor
Volumen 48 x 1,5 til 2,0 ml rør
Maks. RCF 18,213 x g
Maks. Hastighed 12,700 rpm
Til brug med (udstyr) Centrifuge 5427 R
Inkluderer Rotorlåg
Antal steder 48
Model- F-45-48-11