Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til Centrifuge 5427 R
Artikelnummer. 13473396 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
12 x 5 ml Eppendorf Tubes
24 Spin-kolonner
24 x 1,5 til 2,0 ml rør
24 x 1,5/2,0 ml rør
30 x 1,5 til 2,0 ml rør
48 x 0,2 ml PCR-rør
48 x 1,5 til 2,0 ml rør
Inkluderer:
Aerosoltæt med Eppendorf QuickLock™ låg
Rotorlåg
Rotorlåg i plast
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Inkluderer Pakningsstørrelse
13473396 30 x 1,5 til 2,0 ml rør Aerosoltæt med Eppendorf QuickLock™ låg Hver
13443396 24 x 1,5 til 2,0 ml rør Aerosoltæt med Eppendorf QuickLock™ låg Hver
13453396 48 x 1,5 til 2,0 ml rør Aerosoltæt med Eppendorf QuickLock™ låg Hver
15148354 12 x 5 ml Eppendorf Tubes Aerosoltæt med Eppendorf QuickLock™ låg Hver
13483396 24 Spin-kolonner Aerosoltæt med Eppendorf QuickLock™ låg Hver
13463396 30 x 1,5 til 2,0 ml rør Rotorlåg Hver
13493396 48 x 1,5 til 2,0 ml rør Rotorlåg Hver
13403406 48 x 0,2 ml PCR-rør Rotorlåg i plast Hver
13413406 24 x 1,5/2,0 ml rør Aerosoltæt med Eppendorf QuickLock™ låg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 13473396 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5409706004
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Eppendorf Rotor til Centrifuge 5427 R omdefinerer effektiviteten. Skræddersy din centrifugering med forskellige kapaciteter og hastigheder. Udforsk tilbehørsmuligheder for øget alsidighed, hvilket sikrer præcis prøvebehandling til forskellige applikationer.
  • Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
  • Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
  • Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
  • Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Aerosoltæt rotor
Volumen 30 x 1,5 til 2,0 ml rør
Maks. RCF 20,817 x g
Maks. Hastighed 14,000 rpm
Til brug med (udstyr) Centrifuge 5427 R
Inkluderer Aerosoltæt med Eppendorf QuickLock™ låg
Antal steder 30
Model- FA-45-30-11