Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til Centrifuge 5427 R
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
12 x 5 ml Eppendorf Tubes
24 Spin-kolonner
24 x 1,5 til 2,0 ml rør
24 x 1.5/2 mL
30 x 1,5 til 2,0 ml rør
48 x 0,2 ml PCR-rør
48 x 1,5 til 2,0 ml rør
Inkluderer:
Aerosoltæt med Eppendorf QuickLock™ låg
Rotorlåg
Rotorlåg i plast
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
- Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
- Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
- Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor |
| Volumen | 30 x 1,5 til 2,0 ml rør |
| Maks. RCF | 20,817 x g |
| Maks. Hastighed | 14,000 rpm |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuge 5427 R |
| Inkluderer | Rotorlåg |
| Antal steder | 30 |
| Model- | F-45-30-11 |