Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til Centrifuge 5427 R
Beskrivelse
- Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
- Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
- Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
- Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Aerosoltæt rotor |
| Volumen | 48 x 1,5 til 2,0 ml rør |
| Maks. RCF | 18,213 x g |
| Maks. Hastighed | 12,700 rpm |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuge 5427 R |
| Inkluderer | Aerosoltæt med Eppendorf QuickLock™ låg |
| Model- | FA-45-48-11 |