Få mere at vide
Eppendorf™ Research™ plus, mekaniske enkeltkanalspipetter med fast volumen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15723469 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
500 μl
1000 μL
Nøjagtighed:
±0,6 %
±0,7 %
±0,8 %
±1 %
±1,2 %
Farve:
Blå
Grå
Gul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15723469
Brand: Eppendorf™ 3124000083
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modstandsdygtig over for kemisk, termisk og mekanisk belastning
  • Kontrolknappen og udskyderen med lav betjeningskraft er placeret for ergonomi
  • 4-cifret volumendisplay i forstørrelsesform Kalibreringsdisplay og justeringsåbning til specifikke væsker og volumener Ultralet PerfectPiston™ stempelsystem konstrueret af kemisk resistent Fortron™ Hurtig forbindelsesklemme tillader fjernelse af den nederste del i to hurtige trin (ikke i μ10 L pipettere) Fjederbelastet spidskegle fremmer tæt tilpasning til spidsen Farve angiver pipetterens volumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,6 %
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Til brug med 200μ L Pipettespids
Type Pipette med fast volumen
Volumen (metrisk) 200μ l
Til brug med (udstyr) 200 μL pipettespids
Inkluderer Fjederbelastet spidskegle, ejektor, gul betjeningsknap