Få mere at vide
Eppendorf™ Research™ plus, mekaniske enkeltkanalspipetter med fast volumen
Artikelnummer. 15713469 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
500 μl
1000 μL
Nøjagtighed:
±0,6 %
±0,7 %
±0,8 %
±1 %
±1,2 %
Farve:
Blå
Grå
Gul
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nøjagtighed Farve Pakningsstørrelse
15713469 100μ l ±0,6 % Gul Hver
15753459 10μ l ±1,2 % Grå Hver
15763459 10μ l ±1,2 % Gul Hver
15773459 20μ l ±0,8 % Grå Hver
15783459 20μ l ±1 % Gul Hver
15793459 25μ L ±1 % Gul Hver
15703469 50μ l ±0,7 % Gul Hver
15733469 200μ l ±0,6 % Blå Hver
15723469 200μ l ±0,6 % Gul Hver
15743469 250μ L ±0,6 % Blå Hver
15753469 500 μl ±0,6 % Blå Hver
15763469 1000 μL ±0,6 % Blå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15713469 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 3124000075
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
View all promotions
På lager
Add to basket
Modstandsdygtig over for kemisk, termisk og mekanisk belastning
  • Kontrolknappen og udskyderen med lav betjeningskraft er placeret for ergonomi
  • 4-cifret volumendisplay i forstørrelsesform Kalibreringsdisplay og justeringsåbning til specifikke væsker og volumener Ultralet PerfectPiston™ stempelsystem konstrueret af kemisk resistent Fortron™ Hurtig forbindelsesklemme tillader fjernelse af den nederste del i to hurtige trin (ikke i μ10 L pipettere) Fjederbelastet spidskegle fremmer tæt tilpasning til spidsen Farve angiver pipetterens volumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nøjagtighed ±0,6 %
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Til brug med 200μ L Pipettespids
Antal kanaler 1
Type Pipette med fast volumen
Volumen (metrisk) 100μ l
Til brug med (udstyr) 200 μL pipettespids
Inkluderer Fjederbelastet spidskegle, ejektor, gul betjeningsknap