Få mere at vide
Eppendorf™ Research™ plus mekanisk multikanalpipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16292391 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
1 til 20 μL
10 til 100μL
120 til 1200 μL
30 til 300 μL
5 til 100 μL
Antal kanaler:
8
12
16
24
Farve:
Grå
Gul
Lys lyserød
Lysegul
Mørkegrøn
Orange
Inkluderer:
ep.T.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 pipettespidser
epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 384 pipettespidser
epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 pipettespidser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16292391
Brand: Eppendorf™ 3125000095
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilpas arbejdet til specifikke væsker eller andre eksterne forhold med disse ultralette fuldt autoklaverbare pipetter. Research™ plus mekaniske multikanalpipetter har en fjederbelastet spidskegle, en sekundær justeringsmulighed og et forbedret volumendisplay.
  • Volumenjusteringsfunktionen gør det muligt at nå den ønskede volumen med få hurtige drejninger
  • Kontrolknappen og udskyderen med lav betjeningskraft er placeret for ergonomi
  • 4-cifret volumendisplay i forstørrelsesform
  • Kalibreringsdisplay og justeringsåbning til specifikke væsker og volumener
  • Bruger det anerkendte PhysioCare-koncept™ og reducerer således belastningen af hånd og arm under pipettering, opretholder balancen og giver minimal brugeranstrengelse
  • Hurtiglåsen gør den nederste del særlig nem at fjerne og servicere (ikke tilgængelig til 5 og 10 ml pipetter)
  • Fjederbelastet spidskegle fremmer en tæt pasform til spidsen (ikke tilgængelig for 5 og 10 ml pipetter)
  • Kan autoklaveres uden at skilles ad
Anvendelser
  • Pipettering af væsker
  • Blanding af væsker
  • Fyldning af plader, geler og reaktionsbeholdere
  • Faseekstraktion og fjernelse af supernatanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype Ingen
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Lysegul
Model- Research Plus
Antal kanaler 16
Produktlinje Research Plus
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 5 til 100 μL
Vise 4 cifre
Finger stil Ergonomi
Inkluderer epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 384 pipettespidser