Få mere at vide
Eppendorf™ Research™ plus mekanisk multikanalpipette
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
1 til 20 μL
10 til 100μL
120 til 1200 μL
30 til 300 μL
5 til 100 μL
Antal kanaler:
8
12
16
24
Farve:
Grå
Gul
Lys lyserød
Lysegul
Mørkegrøn
Orange
Inkluderer:
ep.T.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 pipettespidser
epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 384 pipettespidser
epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 pipettespidser
Förpackningsstorlek
Hver
Beskrivning
- Volumenjusteringsfunktionen gør det muligt at nå den ønskede volumen med få hurtige drejninger
- Kontrolknappen og udskyderen med lav betjeningskraft er placeret for ergonomi
- 4-cifret volumendisplay i forstørrelsesform
- Kalibreringsdisplay og justeringsåbning til specifikke væsker og volumener
- Bruger det anerkendte PhysioCare-koncept™ og reducerer således belastningen af hånd og arm under pipettering, opretholder balancen og giver minimal brugeranstrengelse
- Hurtiglåsen gør den nederste del særlig nem at fjerne og servicere (ikke tilgængelig til 5 og 10 ml pipetter)
- Fjederbelastet spidskegle fremmer en tæt pasform til spidsen (ikke tilgængelig for 5 og 10 ml pipetter)
- Kan autoklaveres uden at skilles ad
Anvendelser
- Pipettering af væsker
- Blanding af væsker
- Fyldning af plader, geler og reaktionsbeholdere
- Faseekstraktion og fjernelse af supernatanter
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritype | Ingen |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Lys lyserød |
| Model- | Research Plus |
| Antal kanaler | 16 |
| Produktlinje | Research Plus |
| Type | Mekanisk pipette |
| Volumen (metrisk) | 1 til 20 μL |
| Vise | 4 cifre |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering