Få mere at vide
Eppendorf™ Research™ plus mekanisk multikanalpipette
Artikelnummer. 15713479 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
1 til 20 μL
10 til 100μL
120 til 1200 μL
30 til 300 μL
5 til 100 μL
Antal kanaler:
8
12
16
24
Farve:
Grå
Gul
Lys lyserød
Lysegul
Mørkegrøn
Orange
Inkluderer:
ep.T.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 pipettespidser
epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 384 pipettespidser
epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 pipettespidser
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal kanaler Farve Inkluderer Pakningsstørrelse
15713479 30 til 300 μL 8 Orange epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 pipettespidser Hver
15773469 0,5 til 10 μL 8 Grå ep.T.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 pipettespidser Hver
15793469 10 til 100μL 8 Gul epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 pipettespidser Hver
15783469 0,5 til 10 μL 12 Grå epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 pipettespidser Hver
15703479 10 til 100μL 12 Gul epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 pipettespidser Hver
15723479 30 til 300 μL 12 Orange epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 pipettespidser Hver
16212401 120 til 1200 μL 8 Mørkegrøn epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 pipettespidser -
16262421 120 til 1200 μL 12 Mørkegrøn epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 pipettespidser -
16202401 5 til 100 μL 24 Lysegul epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 384 pipettespidser -
16282391 1 til 20 μL 24 Lys lyserød epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 384 pipettespidser -
16292391 5 til 100 μL 16 Lysegul epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 384 pipettespidser Hver
16272391 1 til 20 μL 16 Lys lyserød epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 384 pipettespidser -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15713479 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 3125000052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7345.00 DKK
    6830.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 515.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Tilpas arbejdet til specifikke væsker eller andre eksterne forhold med disse ultralette fuldt autoklaverbare pipetter. Research™ plus mekaniske multikanalpipetter har en fjederbelastet spidskegle, en sekundær justeringsmulighed og et forbedret volumendisplay.
  • Volumenjusteringsfunktionen gør det muligt at nå den ønskede volumen med få hurtige drejninger
  • Kontrolknappen og udskyderen med lav betjeningskraft er placeret for ergonomi
  • 4-cifret volumendisplay i forstørrelsesform
  • Kalibreringsdisplay og justeringsåbning til specifikke væsker og volumener
  • Bruger det anerkendte PhysioCare-koncept™ og reducerer således belastningen af hånd og arm under pipettering, opretholder balancen og giver minimal brugeranstrengelse
  • Hurtiglåsen gør den nederste del særlig nem at fjerne og servicere (ikke tilgængelig til 5 og 10 ml pipetter)
  • Fjederbelastet spidskegle fremmer en tæt pasform til spidsen (ikke tilgængelig for 5 og 10 ml pipetter)
  • Kan autoklaveres uden at skilles ad
Anvendelser
  • Pipettering af væsker
  • Blanding af væsker
  • Fyldning af plader, geler og reaktionsbeholdere
  • Faseekstraktion og fjernelse af supernatanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±2,5 % på 30 μL, ±1 % på 150 μL, ±0,6 % på 300 μL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Orange
Antal kanaler 8
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 30 til 300 μL
Vise 4 cifre
Finger stil Ergonomi
Inkluderer epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 pipettespidser
Inkrementer 0,2 μL