Beskrivelse
- Volumenjusteringsfunktionen gør det muligt at nå den ønskede volumen med få hurtige drejninger
- Kontrolknappen og udskyderen med lav betjeningskraft er placeret for ergonomi
- 4-cifret volumendisplay i forstørrelsesform
- Kalibreringsdisplay og justeringsåbning til specifikke væsker og volumener
- Bruger det anerkendte PhysioCare-koncept™ og reducerer således belastningen af hånd og arm under pipettering, opretholder balancen og giver minimal brugeranstrengelse
- Hurtiglåsen gør den nederste del særlig nem at fjerne og servicere (ikke tilgængelig til 5 og 10 ml pipetter)
- Fjederbelastet spidskegle fremmer en tæt pasform til spidsen (ikke tilgængelig for 5 og 10 ml pipetter)
- Kan autoklaveres uden at skilles ad
Anvendelser
- Pipettering af væsker
- Blanding af væsker
- Fyldning af plader, geler og reaktionsbeholdere
- Faseekstraktion og fjernelse af supernatanter
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±3 % på 10 μL,± 1 % på 50 μL,± 0,8 % på 100 μL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Antal kanaler | 12 |
| Type | Mekanisk pipette |
| Volumen (metrisk) | 10 til 100μL |
| Vise | 4 cifre |
| Finger stil | Ergonomi |
| Inkluderer | epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 pipettespidser |
| Inkrementer | 10, 50, 100 μL |