Få mere at vide
Eppendorf™ Reference™ 2, multipakker med mekaniske enkeltkanalpipetter
Shop alle Eppendorf produkterBeskrivelse
- Integreret pipetteringssystem med intern RFID-teknologi
- Serienummeret er trykt på flere komponenter i pipetten
- Farvekodet og volumenmærket pipette til hurtig identifikation af volumenstørrelse/spidsstørrelse
- Den runde øvre del af pipetten gør det muligt at arbejde i alle positioner
- Firecifret display til nøjagtig, hurtig og sikker volumenindstilling (volumenlås inkluderet)
- Fjederbelastet spidskegle reducerer anstrengelsen under drift/udskydning
- Robust øvre håndtag, bevægelige dele og udvendige kanter lavet af rustfrit stål gør pipetten robust
- Høj fleksibilitet med mulighed for at fjerne enkeltkegler
- Sikrer kontinuerlig, identisk pipettejustering under arbejdsprocessen
- Fuldt autoklaverbar pipette med en glat overflade og få ru kanter
- Betjening med en enkelt knap
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Diverse |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Referencematerialer |
| Type | 3-pipette Multipack |
| Volumen (metrisk) | 100 til 1000 μL, 0,5 til 5 ml, 1 til 10 ml |
| Inkluderer | 3 pipetter: Reference™ 2 1-kanals variabel, 1 x epT.I.P.S.™ Æske 2.0, 2 x epT.I.P.S., prøveposer, kuglepen |
| Emballagetype | 1 x epT.I.P.S.™ Æske 2.0, 2 x epT.I.P.S. prøveposer |