Få mere at vide
Eppendorf™ Reference™ 2, multipakker med mekaniske enkeltkanalpipetter
Artikelnummer. 15763499 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5, 0,5 til 10, 2 til 20, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000 μL
0,5-10μ L, 10-100μ L, 100-1000μ L
100 til 1000 μL, 0,5 til 5 ml, 1 til 10 ml
2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15763499 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL 1 sæt
15753499 0,5-10μ L, 10-100μ L, 100-1000μ L 1 sæt
15773499 100 til 1000 μL, 0,5 til 5 ml, 1 til 10 ml 1 sæt
17894601 0,1 til 2,5, 0,5 til 10, 2 til 20, 10 til 100, 20 til 200, 100 til 1000 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15763499 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4924000916
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
View all promotions
På lager
Add to basket
Minimer risikoen for aerosolkontamineringog reducer belastningen af tommelfingeren med disse pipetter med variabel volumen. Eppendorf™ Reference™ 2 pipetter med variabel volumen er ideelle til pipettering og blanding af væsker, fyldning af plader, geler og reaktionsbeholdere og faseekstraktion og fjernelse af supernatanter. Fås i pakker med tre, fire og seks.
  • Integreret pipetteringssystem med intern RFID-teknologi
  • Serienummeret er trykt på flere komponenter i pipetten
  • Farvekodet og volumenmærket pipette til hurtig identifikation af volumenstørrelse/spidsstørrelse
  • Den runde øvre del af pipetten gør det muligt at arbejde i alle positioner
  • Firecifret display til nøjagtig, hurtig og sikker volumenindstilling (volumenlås inkluderet)
  • Fjederbelastet spidskegle reducerer anstrengelsen under drift/udskydning
  • Robust øvre håndtag, bevægelige dele og udvendige kanter lavet af rustfrit stål gør pipetten robust
  • Høj fleksibilitet med mulighed for at fjerne enkeltkegler
  • Sikrer kontinuerlig, identisk pipettejustering under arbejdsprocessen
  • Fuldt autoklaverbar pipette med en glat overflade og få ru kanter
  • Betjening med en enkelt knap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Antal kanaler 1
Produktlinje Referencematerialer
Type 3-pipette Multipack
Volumen (metrisk) 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL
Inkluderer 3 pipetter: Reference™ 2 1-kanals variabel, 1 x epT.I.P.S.™ Æske 2.0, 2 x epT.I.P.S., prøveposer, kuglepen
Emballagetype epT.I.P.S Boks 2.0
Mængde 3 x 96 spidser