Få mere at vide
Eppendorf™ Genopladeligt batteri til Easypet™ 3 elektronisk pipettekontrol
Shop alle Eppendorf produkterBeskrivelse
Genoplad mens du pipetterer med dette genopladelige batteri til Easypet 3 elektronisk pipettekontrol
- Lithium polymer batteri
- Kapacitet: 1.100mAh/ 3,7V
- Opladningstid: Cirka 3 timer
Ordreinfo
Fås også: Easypet 3 elektronisk pipettekontroller (kat. nr. 12-654-100); membranfiltre, 0,45 μm og 0,2 μm (kat. nr. 12-654-101, -102)
Tekniske data
Tekniske data
| Batteritype | Lithium-ion |
| Til brug med | Easypet 3 |
| Type | Udskiftning af batteri |
| Til brug med (udstyr) | Easypet™ 3 elektronisk pipettecontroller |
| Spænding | 3.7 V |
| Strømstyrke | 1100 mA |