Få mere at vide
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Genindlæser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15871495 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 20μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Mængde:
480 spidser (10 bakker x 48 spidser)
960 spidser (10 bakker x 96 spidser)
960 spidser (10 stativer x 96 spidser)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Pakke med 960
Artikelnummer. 15871495
Brand: Eppendorf™ 0030073410
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Genbelastninger er den perfekte kombination, der resulterer i spidsfastgørelse med reduceret kraft og udkastning med fuldstændig tætning.
  • Reduceret spild sammenlignet med engangsstativer
  • Refillbakkerne kan autoklaveres op til 121 C, °i emballage og uden folie, til efterfølgende brug
  • Refill-systemet, afhængigt af spidsstørrelsen, er pakket som enten dobbeltsidet eller i stabelform
  • Fås i renhedsgrader på Eppendorf Kvalitet og PCR rent
  • Farvekodede bakker til enkel volumen- og pipetteidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,5 til 20μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Farve Neutral
Rack farve Lysegrå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) 46mm
Rene krav Eppendorf Quality™
Emballage Genindlæser
Mængde 960 spidser (10 bakker x 96 spidser)
Farvekode Lysegrå
Produktlinje epT.I.P.S.