Få mere at vide
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Genindlæser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15851495 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 20μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Mængde:
480 spidser (10 bakker x 48 spidser)
960 spidser (10 bakker x 96 spidser)
960 spidser (10 stativer x 96 spidser)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Pakke med 960
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde unitSize
15851495 0,1 til 10μ L 960 spidser (10 bakker x 96 spidser) Pakke med 960
15801505 50 til 1000 μL 960 spidser (10 bakker x 96 spidser) Pakke med 960
15811505 50 til 1250μ L 960 spidser (10 stativer x 96 spidser) -
15821505 0,25 til 2,5 ml 480 spidser (10 bakker x 48 spidser) Pakke med 480
15831505 50 til 1250μ L 960 spidser (10 bakker x 96 spidser) Pakke med 960
15861495 0,1 til 20μ L 960 spidser (10 bakker x 96 spidser) Pakke med 960
15871495 0,5 til 20μ L 960 spidser (10 bakker x 96 spidser) Pakke med 960
15881495 2 til 200μ L 960 spidser (10 bakker x 96 spidser) Pakke med 960
15891495 20 til 300 μL 960 spidser (10 bakker x 96 spidser) Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15851495 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030073371
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Genbelastninger er den perfekte kombination, der resulterer i spidsfastgørelse med reduceret kraft og udkastning med fuldstændig tætning.
  • Reduceret spild sammenlignet med engangsstativer
  • Refillbakkerne kan autoklaveres op til 121 C, °i emballage og uden folie, til efterfølgende brug
  • Refill-systemet, afhængigt af spidsstørrelsen, er pakket som enten dobbeltsidet eller i stabelform
  • Fås i renhedsgrader på Eppendorf Kvalitet og PCR rent
  • Farvekodede bakker til enkel volumen- og pipetteidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 10μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Farve Neutral
Rack farve Mørkegrå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) 34mm
Rene krav Eppendorf Quality™
Emballage Genindlæser
Mængde 960 spidser (10 bakker x 96 spidser)
Farvekode Mørkegrå
Produktlinje epT.I.P.S.