Få mere at vide
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Genindlæser
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 20μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Mængde:
480 spidser (10 bakker x 48 spidser)
960 spidser (10 bakker x 96 spidser)
960 spidser (10 stativer x 96 spidser)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Pakke med 960
Beskrivelse
- Reduceret spild sammenlignet med engangsstativer
- Refillbakkerne kan autoklaveres op til 121 C, °i emballage og uden folie, til efterfølgende brug
- Refill-systemet, afhængigt af spidsstørrelsen, er pakket som enten dobbeltsidet eller i stabelform
- Fås i renhedsgrader på Eppendorf Kvalitet og PCR rent
- Farvekodede bakker til enkel volumen- og pipetteidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50 til 1250μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Farve | Neutral |
| Rack farve | Grøn |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) | 76mm |
| Rene krav | Eppendorf Quality™ |
| Emballage | Genindlæser |
| Mængde | 960 spidser (10 stativer x 96 spidser) |
| Farvekode | Grøn |
| Vis mere |