Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5430 R - Nedkølet mikrocentrifuge
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4901830 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
30 x 1,5/2,0 mL rør (m/ inkl. rotor)
48 x 1,5/2,0 ml, (6 x 15/50 ml, 2 x MTP)
Spænding:
230 V
Controller type:
Knap
Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring
Rotor:
FA-45-30-11
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10218193
Brand: Eppendorf™ 5428000210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den unikke cross-over-kølede Eppendorf-centrifuge 5430 R kombinerer det lille fodaftryk af en mikrocentrifuge med alsidigheden af en universalcentrifuge. Den er ekstremt kompakt og kan rumme rotorer til mikroplader og 15/50 ml koniske rør samt Eppendorf-rør og PCR-strips.
  • Bemærkelsesværdig alsidighed med 12 forskellige rotorer.
  • Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening.
  • Menudrevet, flersproget betjeningsmenu (engelsk, tysk, fransk, spansk) med stort baggrundsbelyst display.
  • 5 programtaster for nem adgang til rutineprogrammer.
  • Gemmer op til 50 brugerdefinerede programmer.
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimeret driftssikkerhed.
  • Eppendorf QuickLock™– System til hurtig åbning og lukning af rotorlåget.
  • Den patenterede kompressorteknologi reducerer vibrationer og beskytter dine prøver.
  • Kontinuerlig afkøling opretholder en konstant temperatur, efter at kørslen er afsluttet–, så dine prøver forbliver afkølede.
  • FastTemp pro™-funktion til programmerbar forkøling efter dag og tid.
  • ECO-sluk aktiveres efter 8 timers manglende brug for at reducere energiforbruget (37 % natten over) og forlænge kompressorens levetid (kan deaktiveres i menuen).
  • Indbygget kondensdræn for at eliminere vandophobning.
Ordreinfo
Dimensioner: 16,8 in. L x 13,2 in. B x 10 in. H (42 x 33 x 25 cm), Nettovægt: 63,8 lb. (29 kg). De fleste modeller leveres med en rotor, andre rotorer fås separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 48 x 1,5/2,0 ml, (6 x 15/50 ml, 2 x MTP)
Maks. Hastighed 17,500 rpm
Maks. RCF 30,130 x g
Vise Stor, stærkt oplyst LCD
Højde (engelsk) Udvendig 11,7 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 29 cm
Stopur 30 sek. til 99:59 timer, kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 15 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 38 cm
Temperaturområde -11 °C til +40 °C
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Inkluderer Ingen rotor
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg, automatisk ubalancedetektion
Ventileret Nej
Oversigt Tastatur, 230 V (EU) - Uden rotor
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Mål (L x B x H) Udvendig 34 x 42 x 25 cm (11,2 x 16,3 x 9,8 tommer)
Controller type Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring
Watt 1.050 W
Maksimalt kraftområde 30.000 til 39.999 x g
Maksimal hastighedsområde 17.000 til 17.999 o/min.
Rotor medfølger Nej
Kølet Ja
Profil (acceleration/bremsning) Variabel hastighedskontrol fra 100 til 17.500 o/min. i intervaller på 100 o/min.
Køretid 30 sek. til 99 timer. 59 min. med HOLD
Standarder EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 47 CFR FCC del 15, EN 50581, - 50581 , CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1 (se manualen for flere detaljer)
Nettovægt 63.8 lb. (29 kg)
Programlagring 50-programmers hukommelse med 5 taster til genkaldelse af rutineprogrammer med et enkelt tryk
Produktlinje Eppendorf 5430 R
Spænding 230 V
Rotor Nej