Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5430 R - Nedkølet mikrocentrifuge
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
30 x 1,5/2,0 mL rør (m/ inkl. rotor)
48 x 1.5/2.0 mL, (6 x 15/50 mL, 2 x MTP)
Spænding:
230 V
Controller type:
Knap
Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring
Rotor:
FA-45-30-11
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bemærkelsesværdig alsidighed med 12 forskellige rotorer.
- Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening.
- Menudrevet, flersproget betjeningsmenu (engelsk, tysk, fransk, spansk) med stort baggrundsbelyst display.
- 5 programtaster for nem adgang til rutineprogrammer.
- Gemmer op til 50 brugerdefinerede programmer.
- Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimeret driftssikkerhed.
- Eppendorf QuickLock™– System til hurtig åbning og lukning af rotorlåget.
- Den patenterede kompressorteknologi reducerer vibrationer og beskytter dine prøver.
- Kontinuerlig afkøling opretholder en konstant temperatur, efter at kørslen er afsluttet–, så dine prøver forbliver afkølede.
- FastTemp pro™-funktion til programmerbar forkøling efter dag og tid.
- ECO-sluk aktiveres efter 8 timers manglende brug for at reducere energiforbruget (37 % natten over) og forlænge kompressorens levetid (kan deaktiveres i menuen).
- Indbygget kondensdræn for at eliminere vandophobning.
Ordreinfo
Dimensioner: 16,8 in. L x 13,2 in. B x 10 in. H (42 x 33 x 25 cm), Nettovægt: 63,8 lb. (29 kg). De fleste modeller leveres med en rotor, andre rotorer fås separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 48 x 1.5/2.0 mL, (6 x 15/50 mL, 2 x MTP) |
| Maks. Hastighed | 17,500 rpm |
| Maks. RCF | 30,130 x g |
| Vise | Stor, stærkt oplyst LCD |
| Højde (engelsk) Udvendig | 11,7 tommer |
| Højde (metrisk) Udvendig | 29 cm |
| Stopur | 30 sek. til 99:59 timer, kontinuerlig kørselsfunktion |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 15 tommer |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 38 cm |
| Temperaturområde | -11 °C til +40 °C |
| Vis mere |