Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5430 R - Nedkølet mikrocentrifuge Artikelnummer.: 10165953
Eppendorf™ Centrifuge 5430 R - Nedkølet mikrocentrifuge
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10165953 Shop alle Eppendorf produkter
30 x 1,5/2,0 mL rør (m/ inkl. rotor), 230 V, Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring, FA-45-30-11, Hver
Volumen:
30 x 1,5/2,0 mL rør (m/ inkl. rotor)
48 x 1.5/2.0 mL, (6 x 15/50 mL, 2 x MTP)
Spænding:
230 V
Controller type:
Knap
Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring
Rotor:
FA-45-30-11
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10165953
Brand: Eppendorf™ 5428000015
Equipment End of Year Sale
Brug rabatkode 24121 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den unikke cross-over-kølede Eppendorf-centrifuge 5430 R kombinerer det lille fodaftryk af en mikrocentrifuge med alsidigheden af en universalcentrifuge. Den er ekstremt kompakt og kan rumme rotorer til mikroplader og 15/50 ml koniske rør samt Eppendorf-rør og PCR-strips.
  • Remarkable versatility with 12 different rotors.
  • Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation.
  • Menu-driven, multi lingual operation menu (English, German, French, Spanish) with large backlit display.
  • 5 program keys for easy access to routine programs.
  • Saves up to 50 user-defined programs.
  • Automatic rotor recognition and imbalance detection for maximized operational safety.
  • Eppendorf QuickLock™ – System for quickly opening and closing the rotor lid.
  • The patented compressor technology reduces vibrations and protects your samples.
  • Continuous cooling maintains a constant temperature after the run has been completed – your samples stay cool.
  • FastTemp pro™ function for programmable pre-cooling according to day and time.
  • ECO shut-off engages after 8 hours of nonuse to reduce energy consumption (37% overnight) and extend compressor life (can be deactivated in menu).
  • Built-in condensation drain to eliminate water accumulation.
Ordreinfo
Dimensioner: 16,8 in. L x 13,2 in. B x 10 in. H (42 x 33 x 25 cm), Nettovægt: 63,8 lb. (29 kg). De fleste modeller leveres med en rotor, andre rotorer fås separat.
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Recyclable
    • Recycled Content
    • Renewable Energy
    • Free-of a substance that causes environmental harm
    • Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
    • Non-Toxic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 30 x 1,5/2,0 mL rør (m/ inkl. rotor)
Maks. Hastighed 14.000 o/min. (m/ inkl. rotor)
Maks. RCF 20.817 xg (m/ inkl. rotor)
Vise Stor, stærkt oplyst LCD
Højde (engelsk) Udvendig 11,7 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 29 cm
Stopur 30 sek. til 99:59 timer, kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 15 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 38 cm
Temperaturområde -11 °C til +40 °C
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Inkluderer 30 x 1,5/2,0 mL aerosoltæt rotor med fast vinkel
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg, automatisk ubalancedetektion
Ventileret Nej
Elektriske krav 120 V, 50/60 Hz (USA)
Mål (L x B x H) Udvendig 34 x 42 x 25 cm (11,2 x 16,3 x 9,8 tommer)
Controller type Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring
Watt 1.050 W
Maksimalt kraftområde 30,130 x g
Maksimal hastighedsområde 17,500 rpm
Rotor medfølger Ja
Kølet Ja
Profil (acceleration/bremsning) Variabel hastighedskontrol fra 100 til 17.500 o/min. i intervaller på 100 o/min.
Køretid 30 sek. til 99 timer. 59 min. med HOLD
Standarder EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 47 CFR FCC del 15, EN 50581, - 50581 , CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1 (se manualen for flere detaljer)
Nettovægt 63.8 lb. (29 kg)
Programlagring 50-programmers hukommelse med 5 taster til genkaldelse af rutineprogrammer med et enkelt tryk
Produktlinje Eppendorf 5430 R
Spænding 230 V
Rotor FA-45-30-11
Produkttitel
Eppendorf™ Centrifuge 5430 R - Nedkølet mikrocentrifuge >