Beskrivelse
Drejer mikro-, PCR- og kryogenrør som en mikrocentrifuge. Håndterer mikroplader og koniske rør som en større centrifuge. Otte rotormuligheder gør dette til en alsidig performer i laboratoriet eller kølerummet. Ventileret.
- Kapacitet: 300 ml (6 x 50 ml), 60 ml (30 x 2,0 ml) eller 2 x mikroplader
- Maks. hastighed/RCF: 17.500 rpm/30.130 xg
- Menudrevet betjening med stort baggrundsbelyst LCD-display
- Variabel hastighedskontrol fra 100 til 17.500 o/min. i intervaller på 100 o/min.
- Timer: 30 sek. til 99 timer. 59 min. med HOLD for kontinuerlig kørsel
- 50-programmers hukommelse med 5 taster til genkaldelse af rutineprogrammer med et enkelt tryk
- Valgbart menusprog (engelsk, fransk, spansk eller tysk)
- 'At-Spin''-funktioner, justerbar slutalarm, justerbar SHORT-SPIN, hastighedsparameterlås
- Kompakt fodaftryk
Sikkerhedsfunktioner
- Automatisk rotorgenkendelse med hastighedsbegrænsning
- Registrering af belastningsubalance
- En-finger låg lukning
- Blød bremsefunktion til at beskytte sarte prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 30 x 2 ml |
| Maks. Hastighed | 17,500 rpm |
| Maks. RCF | 30,130 x g |
| Højde (engelsk) Udvendig | 10 tommer |
| Højde (metrisk) Udvendig | 25 cm |
| Længde (engelsk) Eksteriør | 16,8 tommer |
| Længde (metrisk) Udvendig | 42 cm |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 13,2 tommer |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 33 cm |
| Inkluderer | 30 x 2,0 mL Aerosoltæt rotor |
| Vis mere |