Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5430 - Mikrocentrifuge
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
48 x 1,5/2,0 ml, (6 x 15/50 ml, 2 x MTP)
Controller type:
Tastatur
Inkluderer:
uden rotor
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bemærkelsesværdig alsidighed med 12 forskellige rotorer
- Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
- Menudrevet, flersproget betjeningsmenu (engelsk, tysk, fransk, spansk) med stort baggrundsbelyst display
- 5 programtaster for nem adgang til rutineprogrammer
- Gemmer op til 50 brugerdefinerede programmer
- Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimeret driftssikkerhed
- Eppendorf QuickLock™ –System til hurtig åbning og lukning af rotordåget
Ordreinfo
Dimensioner: 16,8'' L x 13,2'' B x 10'' H (42 x 33 x 25 cm), Nettovægt: 63,8 lb. (29 kg). De fleste modeller leveres med en rotor, andre rotorer fås separat. Kølede modeller fås separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 48 x 1,5/2,0 ml, (6 x 15/50 ml, 2 x MTP) |
| Maks. Hastighed | 17,500 rpm |
| Maks. RCF | 30,130 x g |
| Vise | Stor, stærkt oplyst LCD |
| Højde (engelsk) Udvendig | 9,8 tommer |
| Højde (metrisk) Udvendig | 25 cm |
| Længde (engelsk) Eksteriør | 16,8 tommer |
| Længde (metrisk) Udvendig | 42 cm |
| Stopur | 30 sek. til 99:59 timer, kontinuerlig kørselsfunktion |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 11,2 tommer |
| Vis mere |