Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til centrifuge 5430/5430 R
Artikelnummer. 10665753 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
16 x 5,0 ml Eppendorf-rør
24 x 1,5/2,0 ml rør
6 x 15/50 mL konisk eller 12 x Vacutainer™-rør
64 x 0,2 ml PCR-rør
Maks. RCF:
13.543 x g
16.049 x g
21.191 x g
7.745 x g
Maks. Hastighed:
11.800 omdr./min.
12.700 omdr./min.
14.200 omdr./min.
7.830 omdr./min.
Inkluderer:
Låg
Rotorlåg
Rotorlåg og PCR-strimmeladapter
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Maks. RCF Maks. Hastighed Inkluderer unitSize
10665753 64 x 0,2 ml PCR-rør 13.543 x g 11.800 omdr./min. Rotorlåg og PCR-strimmeladapter Hver
10368522 6 x 15/50 mL konisk eller 12 x Vacutainer™-rør 7.745 x g 7.830 omdr./min. Rotorlåg Hver
13266938 24 x 1,5/2,0 ml rør 16.049 x g 12.700 omdr./min. Rotorlåg Hver
13206589 16 x 5,0 ml Eppendorf-rør 21.191 x g 14.200 omdr./min. Låg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10665753 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5427714006
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Lid (see details for type)
Eppendorf-rotor til centrifuge 5430/5430 R, præcision i sin kerne. Maksimer din centrifuges potentiale med rotorer lavet til effektivitet. Skræddersy dine eksperimenter med forskellige kapaciteter og hastigheder, hvilket sikrer optimal prøvebehandling.
  • Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
  • Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121°C, 20 min.).
  • Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
  • Aerosoltætte og PTFE-belagte muligheder er tilgængelige.
Certificeringer
Aerosoltætte rotorer er testet og certificeret af Health Protection Agency (Porton Down, Storbritannien)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Type Rotor
Volumen 64 x 0,2 ml PCR-rør
Maks. RCF 13.543 x g
Maks. Hastighed 11.800 omdr./min.
Radius (metrisk) 8.7 cm
Til brug med (udstyr) Centrifuge 5430/5430 R
Vinkel Fast
Inkluderer Rotorlåg og PCR-strimmeladapter