Få mere at vide
Eppendorf™ PCR-hættestrimler, kuppelformede
Artikelnummer. 10034874
Skift visning
Mængde:
120 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10034874 120 pakker Pakke med 120
1 options
Artikelnummer. 10034874 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030124839
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 DKK
    500.00 DKK / Pakke med 120
    Spare 60.00 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Alle fordelene ved hvide reflekterende brønde i PCR-rørformat
  • Strimler med otte mikrohætter til 0,1 og 0,2 ml brønde
  • Nem og hurtig forsegling af Eppendorf twin.tec PCR plader, PCR strips og andre standard multibrønd plader
  • Autoklaverbar (121° C, 20 min.)
  • Certificeret fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Humant DNA, DNase, RNase, PCR-hæmmer-fri
Mængde 120 pakker
Lukningsmateriale Polypropylen
Til brug med (udstyr) 0,1 og 0,2 ml rørstrips, PCR-plader og andre standard multibrøndsplader ved at give nem og effektiv forsegling
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Lukketype Hvælvet kasket
Autoklaverbar Autoklaverbar
Format 10 x 12 strimler
Produkttype 8-Strips kuplede hætter (ingen rør)