Få mere at vide
Eppendorf™ PCR Cap Strips, Flade
Beskrivelse
Alle fordelene ved hvide reflekterende brønde i PCR-rørformat
- Strimler med otte mikrohætter til 0,1 og 0,2 ml brønde
- Nem og hurtig forsegling af Eppendorf twin.tec PCR plader, PCR strips og andre standard multibrønd plader
- Flat Cap Strips er velegnede til real-time PCR
- Autoklaverbar (121° C, 20 min.)
- Certificeret fri for humant DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmere
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Humant DNA, DNase, RNase, PCR-hæmmer-fri |
| Mængde | 120 pakker |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | 0,1 og 0,2 ml rørstrips, PCR-plader og andre standard multibrøndsplader ved at give nem og effektiv forsegling |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Flad hætte |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Format | 10 x 12 strimler |
| Produkttype | 8-Strip flad hætte (ingen rør) |