Få mere at vide
Eppendorf™ HeatSealer S200 tilbehør, pladeadaptere
Artikelnummer. 15753155 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Produkttype:
Høj profil adapter
Lav profil adapter
PCR-pladeadapter
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15753155 PCR-pladeadapter Hver
15733155 Høj profil adapter Hver
15743155 Lav profil adapter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15753155 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5392070038
På lager
Til brug med HeatSealer S200
  • Hermetisk forsegling af multibrøndsplader
  • Eliminerer fordampning i PCR, hvilket reducerer krydskontaminering
  • Forsegler plader med 96 og 384 brønde
  • Integreret termostat forhindrer overophedning
  • Forbedret mekanik for endnu lettere forsegling
  • PCR-pladeadapter medfølger
garanti
To år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Watt 350 W
Til brug med (udstyr) HeatSealer S200
Tætningstemperaturområde 125 °C til 200 °C i intervaller på °1 C
Produkttype PCR-pladeadapter