Få mere at vide
Eppendorf™ HeatSealer S100 tilbehør, pladeadaptere
Beskrivelse
- Hermetisk forsegling af multibrøndsplader
- Eliminerer fordampning i PCR, hvilket reducerer krydskontaminering
- Forsegler plader med 96 og 384 brønde
- Integreret termostat forhindrer overophedning
- Forbedret mekanik for endnu lettere forsegling
- PCR-pladeadapter medfølger
garanti
Et år
Tekniske data
Tekniske data
| Watt | 320 W |
| Til brug med (udstyr) | HeatSealer S100 |
| Tætningstemperaturområde | 170 °C |
| Produkttype | PCR-pladeadapter |