Få mere at vide
Eppendorf™ Heat Sealer film og folier
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11833432 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Produkttype:
Opbevaringsfilm
PCR film
PCR folie
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
11833432 PCR film Pakke med 100
11518663 Opbevaringsfilm Pakke med 100
11508663 PCR folie Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11833432 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030127838
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skab 100 % hermetisk forsegling, eliminer fordampning og forhindre krydskontaminering
  • Kræver Eppendorf varmeforsegler (kat.nr. E5390 000 016)
  • Gennemsigtig varmeforseglingsfilm muliggør prøveovervågning i pladerne
  • Aluminiumsbelagte, varmeforseglende folier fås i aftagelige eller gennemborende versioner
  • Foliefjernerværktøj fjerner varmeforseglet film og folier fuldstændigt
  • Certificeret fri for DNA-, DNase-, RNase- og PCR-hæmmere
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Polyester, polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
nr. pr. pakke 100
Til brug med (applikation) Hermetisk forsegling af PCR-plader, anbefales især til lave reaktionsvolumener, bedste beskyttelse mod fordampning
Produkttype PCR film
Certificeret RNase/DNase-fri Ja
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +100 °C